Learn More
MedChemExpress Z-IETD-FMK
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.0% |
| CAS | 210344-98-2 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 654.68 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 41.67 mg/mL (63.65 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK |