Learn More
ZL-Phénylglycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Z-L-Phenylglycine |
| CAS | 53990-33-3 |
| Formule moléculaire | C6 H6 F N O . H Cl |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (alphaS)-alpha-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]amino]benzeneacetic Acid, (S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-2-(phenyl)ethanoic Acid, (S)-Carbobenzoxyphenylglycine, (S)-N-(Benzyloxycarbonyl)-2-phenylglycine, (S)-N-(Benzyloxycarbonyl)phenylglycine, (S)-[(Benzyloxycarbonyl)amino]phenylethanoic Acid, Benzyloxycarbonyl-L-phenylglycine, CBZ-L-Phenylglycine, Cbz-L-Phg-OH, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-phenylglycine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6FNO.ClH/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8;/h1-3,9H,8H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1c(O)cccc1F |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de 2-amino-3-fluorophénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.577 |
| Poids de la formule | 163.02 |