Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de trifluoroacétate de Z-Leu-Glu(OMe)-His-Asp(OMe)-fluorométhyl cétone
Code produit 15480407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480407 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15480407 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64966.M^
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Description Blanc cassé à brun pâle
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Inhibiteur perméable aux cellules de la caspase-9 , qui présente une inhibition compétitive et irréversible
Formule moléculaire C32H43FN6O10.xC2HF3O2.yH2O
Poids de la formule 690.71(anhy)
Synonyme Z-LEHD-FMK ;
Solubilité Soluble dans le DMSO.
Type de produit Sel de trifluoroacétate de Z-Leu-Glu(OMe)-His-Asp(OMe)-fluorométhyl cétone
Forme Poudre