Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Leu-Leu-Glu-7-amino-4-méthylcoumarine
Code produit 15406489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406489 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406489 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64613.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Substrat fluorogénique pour l’activité hydrolysante (semblable à la caspase) du protéasome par le peptidylglutamyl-peptide qui peut être stimulé en présence d’ions Mg2+ et rapidement inactivé par le N-acétylimidazole
Formule moléculaire C35H44N4O9
Poids de la formule 664,75
Synonyme BML-ZW9345 ; Z-LLE-AMC
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans le DMSO
Type de produit Z-Leu-Leu-Glu-7-amino-4-méthylcoumarine
Forme Poudre lyophilisée