Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 11 Peptide
Code produit 12030186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 dosages de 20 µl
Conditionnement:
800 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12030186 800 dosages de 20 µl 800 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12030186 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV3670
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Kit de dosage de la kinase Z’-LYTE : peptide Ser/Thr 11
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour la sélection des kinases dans un format sans anticorps. Ce peptide est basé sur la bêta-caséine A2 bovine, contenant Ser-17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Z´-LYTE
Cible Sérine/thréonine kinases
À utiliser avec (application) FRET
Doser Dosage de kinases de Sérine / thréonine
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Entrée du dosage Activité biochimique phospho-spécifiques (sans anticorps)
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Type de produit Kit de dosage de kinase
Quantité 800 dosages de 20 µl
Format Plaque de 384 puits
Type d’échantillon Résidus de ß-caséine A2 bovine 14-21 (ESLSSSEE)
Excitation / émission 405 ⁄ 465, 535
Nbre de réactions 800 réactions
Références Eur. J. Biochemistry, 186, pp. 459-464 (1989)
Affichage Point final
Conditions d’expédition Glace carbonique
Substrat Substrat à base de peptides
Entrée cible IKBKE, CSNK1D, CSNK2A1, FRAP1 (mTOR), CSNK1E, CSNK2A2, CSNK1A1
Kinases validées CSNK1A1, CSNK1D, CSNK1E, CSNK2A1, CSNK2A2, IKBKE, FRAP1 (mTOR)