Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 14 Peptide
Code produit 12070186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 x 20 μl
Conditionnement:
800 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12070186 800 x 20 μl 800 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12070186 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3796
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Substrat de peptide sérine/thréonine marqué à la coumarine et à la fluorescéine qui peut être utilisé pour le dépistage de la kinase dans un format sans anticorps.
Substrat de peptide sérine /thréonine marqué à la coumarine et à la fluorescéine qui peut être utilisé pour le dépistage de la kinase dans un format sans anticorps. Ce peptide est dérivé d’un substrat peptidique pour le PAK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Z ́-LYTE
Doser Dosage de kinases de Sérine/thréonine
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps)
Contenu et stockage Les kits d’analyse de kinase Z ́-LYTE™ contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d'authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur le stockage.
Excitation / émission 405/465, 535
Format Plaque à 384 puits
À utiliser avec (application) FRET
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Nbre de réactions 800 réactions
Quantité 800 x 20 μl
Affichage Terminaison
Références Biochem. J. vol 366, pp. 977-81, 2002.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Peptide générique pour les kinases S / T, PAK inclus (RRRLSFAEPG)
Propriétés du substrat Substrat à base de peptide
Entrée cible PAK1
Enzyme cible Sérine / thréonine kinases
Kinases validées PAK1