Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 18 Peptide
Code produit 10096822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 dosages de 20 µl
Conditionnement:
16000µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10096822 800 dosages de 20 µl 16000µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10096822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV4319
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Kit de dosage de la kinase Z’-LYTE : peptide Ser/Thr 18
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon an optimized synthetic peptide substrate for DYRK1A, and containing an R-P-X-(S⁄T)-P consensus sequence, where X is any residue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cible Sérine/thréonine kinases
À utiliser avec (application) FRET
Doser Dosage de kinases de Sérine / thréonine
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Entrée du dosage Activité biochimique phospho-spécifiques (sans anticorps)
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Type de produit Kit de dosage de kinase
Quantité 800 dosages de 20 µl
Format Plaque de 384 puits
Type d’échantillon RRFRPASPLRGPP
Excitation / émission 405⁄465, 535
Nbre de réactions 800 réactions
Références JBC 275, pg 2431 (2000)
Affichage Point final
Conditions d’expédition Glace carbonique
Substrat Substrat à base de peptides
Entrée cible DYRK1A, HIPK4, SRPK1, DYRK1B, CLK3, STK23
Kinases validées CLK3, DYRK1A, DYRK1B, HIPK4, SRPK1, STK23
Gamme de produits Z´-LYTE