Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 19 Peptide
Code produit 10690565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 x 20 μl
Conditionnement:
800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10690565 800 x 20 μl 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10690565 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV4529
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour le screening des kinases dans un format sans anticorps.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon a synthetic peptide substrate for NDR1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le kit de dosage pour kinases de peptides Z’-LYTE™ Ser / Thr 19, 800 x 20μ l, 800rxns, liquide, type de dosage pour kinases sérines / thréonines, substrat à base de peptides, émission de 535 nm, excitation de 405465 nm, marquage de méthylcoumarine, affichage de point final, enzyme cible de kinases sérines / thréonines, technique FRET, utilisée les dosages et analyses pharmaceutiques, biopharmaceutiques et protéiques
Gamme de produits Z ́-LYTE
Formule Liquide
À utiliser avec (application) FRET
Comprend Peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, phospho-peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, tampon de kinase A 5X, ATP, réactif de développement B, tampon de développement
Volume d’échantillon 800 x 20°μL
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Doser Dosage de kinases de Sérine/thréonine
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps)
Type de produit Kit de dosage de kinase de peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 19
Quantité 800 x 20 μl
Format Plaque à 384 puits
Excitation / émission 405/465, 535
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Nbre de réactions 800 réactions
Affichage Terminaison
Références EMBO J. vol. 17, pp. 5913-22 (1998)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Basé sur le substrat de peptides synthétiques pour NDR1 (KKRNRRLSVA)
Propriétés du substrat Substrat à base de peptide
Entrée cible AURKA, CHEK1
Enzyme cible Sérine / thréonine kinases
Kinases validées AURKA, CHEK1