Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 24 Peptide
Description
Substrat de peptide sérine/thréonine marqué à la coumarine et à la fluorescéine qui peut être utilisé pour le dépistage de la kinase dans un format sans anticorps.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Z ́-LYTE |
| Doser | Dosage de kinases de Sérine/thréonine |
| Entrée du dosage | Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps) |
| Contenu et stockage | Les kits d’analyse de kinase Z ́-LYTE™ contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d'authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur le stockage. |
| Excitation / émission | 405/465, 535 |
| Format | Plaque à 384 puits |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Marqueur ou colorant | Méthylcoumarine |
| Nbre de réactions | 800 réactions |
| Quantité | 800 x 20 μl |
| Afficher plus |