Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 25 Peptide
Code produit 10536635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 x 20 μl
Conditionnement:
800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10536635 800 x 20 μl 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10536635 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV5116
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Substrat de peptide sérine/thréonine marqué à la coumarine et à la fluorescéine qui peut être utilisé pour le dépistage de la kinase dans un format sans anticorps.
A coumarin and fluorescein-labeled serine/threonine peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de dosage de kinase de peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 25, 800 x 20 μl, 800rxns, type de dosage de kinase Sérine/Thréonine, substrat à base de peptide, émission de 535 nm, excitation de 405/465 nm, marquage de méthylcoumarine, lecture de point final, enzymes cibles kinases de Serine/Threonine, technique FRET, technique utilisé pour les analyses pharmaceutiques et biopharmaceutiques et les analyses protéiques
Gamme de produits Z ́-LYTE
À utiliser avec (application) FRET
Comprend Peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, phospho-peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, tampon de kinase A 5X, ATP, réactif de développement B, tampon de développement
Volume d’échantillon 800 x 20°μL
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Doser Dosage de kinases de Sérine/thréonine
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps)
Type de produit Kit de dosage de kinase de peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 25
Quantité 800 x 20 μl
Format Plaque à 384 puits
Excitation / émission 405/465, 535
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Nbre de réactions 800 réactions
Affichage Terminaison
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Basé sur HDAC5, Ser-499 (PLSRTQSSPLPQS)
Propriétés du substrat Substrat à base de peptide
Entrée cible SNF1LK2, MARK3, MARK4
Enzyme cible Sérine / thréonine kinases
Kinases validées MARK3, MARK4, SNF2LK2