Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 3 Peptide
Code produit 12020176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 x 20 μl
Conditionnement:
800 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12020176 800 x 20 μl 800 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12020176 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3176
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour le screening des kinases dans un format sans anticorps.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon bovine MBP Thr-97 derived peptide, containing a P-X-(S/T)-P consensus sequence, where X is any residue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de dosage de la kinase Z’-LYTE™ - Peptide Ser/Thr 3, dosages 800 x 20 μl, 800 réactions, excitation 405/465 nm, émission de 535 nm, marquage de la méthylcoumarine, technique FRET, enzyme cible des kinases de sérine / thréonine, propriétés de substrat à base de peptides, lecture en point final, utilisé pour les analyses et les dosages pharmaceutiques et biopharmaceutique des protéiques
Gamme de produits Z ́-LYTE
À utiliser avec (application) FRET
Comprend Tous les réactifs nécessaires à la réalisation de sélections primaires ou secondaires
Volume d’échantillon 800 x 20°μL
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Doser Dosage de kinases de Sérine/thréonine
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps)
Type de produit Kit de dosage de la kinase Z’-LYTE™ : peptide Ser/Thr 3
Quantité 800 x 20 μl
Format Plaque à 384 puits
Excitation / émission 405/465, 535
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Nbre de réactions 800 réactions
Affichage Terminaison
Références BBR vol. 61, p. 559-563 (1974), JBC, vol 252, p 4888 (1978)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source MBP bovine, peptide dérivé de la Thr-97 S5, consensus Seq Pro-X-(Ser / Thr)-Pro (APRTPGGRR)
Propriétés du substrat Substrat à base de peptide
Entrée cible MAPK13, MAP2K1, MAP2K6, MAPK1, MAP3K8, BRAF, MAP2K2, MAPK12, MAPK3, BRAF V599E
Enzyme cible Sérine / thréonine kinases
Kinases validées BRAF, MAPK1, MAPK3, MAPK12, MAPK13, MAP2K1, MAP2K2, MAP3K6, MAP2K8