Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 4 Peptide
Code produit 12030176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 x 20 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12030176 800 x 20 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12030176 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3177
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour le screening des kinases dans un format sans anticorps.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon glycogen synthase, containing Ser-7 and a consensus seq Hyd-X-R-X-X-S/T-X-X, where Hyd is bulky hydrophobic, F > L > V >> A, and X is any residue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de dosage de la kinase Z’-LYTE™ - Peptide Ser/Thr 4, dosages 800 x 20 μl, 800 réactions, excitation 405/465 nm, émission de 535 nm, marquage de la méthylcoumarine, technique FRET, enzyme cible des kinases de sérine / thréonine, propriétés de substrat à base de peptides, lecture en point final, utilisé pour les analyses et les dosages pharmaceutiques et biopharmaceutique des protéiques
Gamme de produits Z ́-LYTE
À utiliser avec (application) FRET
Comprend Tous les réactifs nécessaires à la réalisation de sélections primaires ou secondaires
Volume d’échantillon 800 x 20°μL
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Doser Dosage de kinases de Sérine/thréonine
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps)
Type de produit Kit de dosage de la kinase Z’-LYTE™ : peptide Ser/Thr 4
Quantité 800 x 20 μl
Format Plaque à 384 puits
Excitation / émission 405/465, 535
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Nbre de réactions 800 réactions
Affichage Terminaison
Références BioChem J. vol 296, p. 843-849 (1993), J. Biol Chem, vol. 260, p. 14471-6 (1985)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Basé sur la glycogénésynthétase de Ser 7 (KKLNRTLSVA)
Propriétés du substrat Substrat à base de peptide
Entrée cible MAPK8, MAPKAPK2, MAPKAPK5, CAMK2D, MAPK9, STK22B, STK22D, CAMK2A, MAPK14, MAPK10, MAPKAPK3
Enzyme cible Sérine / thréonine kinases
Kinases validées MAPKAPK2, MAPKAPK3, MAPKAPK5, STK22B, STK22D, CAMK2A, CAMK2D, MAPK8, MAPK9, MAPK10, MAPK14