Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 5 Peptide
Code produit 12040176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 x 20 μl
Conditionnement:
800 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12040176 800 x 20 μl 800 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12040176 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3178
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Substrat de peptide sérine/thréonine marqué à la coumarine et à la fluorescéine qui peut être utilisé pour le dépistage de la kinase dans un format sans anticorps.
A coumarin and fluorescein-labeled serine/threonine peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le kit de dosage pour kinases de peptides Z’-LYTE™ Ser / Thr 5, 800 x 20μ l, 800rxns, liquide, type de dosage pour kinases sérines / thréonines, substrat à base de peptides, émission de 535 nm, excitation de 405465 nm, marquage de méthylcoumarine, affichage de point final, enzyme cible de kinases sérines / thréonines, technique FRET, utilisée les dosages et analyses pharmaceutiques, biopharmaceutiques et protéiques
Gamme de produits Z ́-LYTE
Formule Liquide
À utiliser avec (application) FRET
Comprend Peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, phospho-peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, tampon de kinase A 5X, ATP, réactif de développement B, tampon de développement
Volume d’échantillon 800 x 20°μL
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Doser Dosage de kinases de Sérine/thréonine
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps)
Type de produit Kit de dosage de kinase de peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 5
Quantité 800 x 20 μl
Format Plaque à 384 puits
Excitation / émission 405/465, 535
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Nbre de réactions 800 réactions
Affichage Terminaison
Conditions d’expédition Glace carbonique
Propriétés du substrat Substrat à base de peptide
Entrée cible IKBKB, CSNK1G1, TBK1, CSNK1G3, CSNK1G2
Enzyme cible Sérine / thréonine kinases
Kinases validées CSNK1G1, CSNK1G2, CSNK1G3, IKBKB, TBK1