Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 1 Peptide
Descrizione
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour la sélection des kinases dans un format sans anticorps. Ce peptide est basé sur un substrat peptidique optimal pour SRC.
Specifica
Specifica
| Gamme de produits | Z´-LYTE |
| Cible | Tyrosine kinases |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Doser | Dosage de la kinase de tyrosine |
| Contenu et stockage | Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation. |
| Entrée du dosage | Activité biochimique phospho-spécifiques (sans anticorps) |
| Marqueur ou colorant | Méthylcoumarine |
| Type de produit | Kit de dosage de kinase |
| Quantité | 800 dosages de 20 µl |
| Format | Plaque de 384 puits |
| Vedi altri risultati |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?