Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 2 Peptide
Code produit 12080176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 dosages de 20 µl
Conditionnement:
800 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12080176 800 dosages de 20 µl 800 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12080176 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV3191
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Kit de dosage de la kinase Z’-LYTE : peptide de tyrosine 2
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour la sélection des kinases dans un format sans anticorps. Ce peptide est basé sur un substrat peptidique optimal pour ABL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Z´-LYTE
Cible Tyrosine kinases
À utiliser avec (application) FRET
Doser Dosage de la kinase de tyrosine
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Entrée du dosage Activité biochimique phospho-spécifiques (sans anticorps)
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Type de produit Kit de dosage de kinase
Quantité 800 dosages de 20 µl
Format Plaque de 384 puits
Type d’échantillon Substrat Abl (EAIYAAPF)
Excitation / émission 405 ⁄ 465, 535
Nbre de réactions 800 réactions
Références Nature, 373, pp. 536-9 (1995)
Affichage Point final
Conditions d’expédition Glace carbonique
Substrat Substrat à base de peptides
Entrée cible ABL1 G250E, ABL1 Y253F, RET Y791F, SYK, TYRO3, EPHB2, LYNA, MERTK, RET V804L, SRCN1, ABL1 E255K, EPHA4, FYN, RET, ABL1 T315I, FLT3, LCK, YES1, MET, ABL1, ABL2, FGR, HCK, EPHA1, EPHA8, EPHB3, LYNB, EPHB1, SRC, CSK
Kinases validées ABL1, ABL2, CSK2, EPHA1, EPHA4, EPHA8, EPHB1, EPHB2, MERTK, MET, RET, SRC, SRCN1, SYK, TYRO3, YES1, EPHB3, FGR, FLT, FYN, HCK, LCK, LYNA, LYNB