Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 3 Peptide
Code produit 12090176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 x 20 μl
Conditionnement:
800 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12090176 800 x 20 μl 800 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12090176 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3192
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour le screening des kinases dans un format sans anticorps.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon MAPK14, containing Tyr-182.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de dosage pour 3 kinases de peptide de la tyrosine Z’-LYTE™, 800 x 20 μl, 800 rxns, liquide, type de dosage pour kinase de la tyrosine, substrat à base de peptides, émission de 535 nm, excitation de 405/465 nm, marquage de méthylcoumarine, affichage de point final, enzyme cible des kinases de thréonine, technique FRET, utilisé pour les analyses et dosages pharmaceutiques, biopharmaceutiques et protéiques
Gamme de produits Z ́-LYTE
Formule Liquide
À utiliser avec (application) Biologie des protéines, découverte et développement de médicaments, identification et validation des cibles et des dérivations, biologie des kinases, dosages biochimiques des kinases, dosages Z’-LYTE, dosages d’activité enzymatique et protéique, dosages et analyses protéiques, activité kinase
Comprend Peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, phospho-peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, tampon de kinase A 5X, ATP, réactif de développement B, tampon de développement
Volume d’échantillon 800 x 20°μL
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Doser Dosage de kinase tyrosine
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps)
Type de produit Kit de dosage pour 3 kinases de peptide de la tyrosine Z’-LYTE™
Quantité 800 x 20 μl
Format Plaque à 384 puits
Excitation / émission 405/465, 535
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Nbre de réactions 800 réactions
Affichage Terminaison
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Basé sur MAPK14 (DEMTGYVATR)
Propriétés du substrat Substrat à base de peptide
Entrée cible TYK2
Enzyme cible Tyrosine kinases
Kinases validées TYK2