Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 5 Peptide
Code produit 12050186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 x 20 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12050186 800 x 20 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12050186 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV3676
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour le screening des kinases dans un format sans anticorps.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon an optimal peptide substrate for ErbB2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de dosage pour kinases de peptide de la tyrosine 5 Z’-LYTE™, 800 x 20 μL, 800 réactions, type de dosage pour kinase de la tyrosine, substrat à base de peptides, émission de 535 nm, excitation de 405/465 nm, marquage de méthylcoumarine, relevé de point final, enzyme cible des kinases de thréonine, technique FRET,
Gamme de produits Z ́-LYTE
À utiliser avec (application) FRET
Comprend Peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, phospho-peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, tampon de kinase A 5X, ATP, réactif de développement B, tampon de développement
Volume d’échantillon 800 x 20°μL
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Doser Dosage de kinase tyrosine
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps)
Type de produit Kit de dosage pour 5 kinases de peptide de la tyrosine Z’-LYTE™
Quantité 800 x 20 μl
Format Plaque à 384 puits
Excitation / émission 405/465, 535
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Nbre de réactions 800 réactions
Affichage Terminaison
Références Lettres sur le cancer, vol 160, pg 159 (2000)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Substrat de l’ErbB2 (AAEEIYAARRG)
Propriétés du substrat Substrat à base de peptide
Entrée cible FER, TEK
Enzyme cible Tyrosine kinases
Kinases validées FER, TEK