Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 6 Peptide
Description
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour la sélection des kinases dans un format sans anticorps. Ce peptide est basé sur un substrat peptidique optimal pour le récepteur EGF.
Spécification
Spécification
| Cible | Tyrosine kinases |
| À utiliser avec (application) | FRET |
| Doser | Dosage de la kinase de tyrosine |
| Contenu et stockage | Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation. |
| Entrée du dosage | Activité biochimique phospho-spécifiques (sans anticorps) |
| Marqueur ou colorant | Méthylcoumarine |
| Type de produit | Kit de dosage de kinase |
| Quantité | 800 dosages de 20 µl |
| Format | Plaque de 384 puits |
| Type d’échantillon | Substrat EGFR (EEEEYFELVAKKK) |
| Afficher plus |