Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 7 Peptide
Code produit 10492902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 x 20 μl
Conditionnement:
800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10492902 800 x 20 μl 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10492902 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV4305
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Substrat peptidique marqué à la coumarine et à la fluorescéine, qui peut être utilisé pour le screening des kinases dans un format sans anticorps.
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon LAT, containing Tyr-200.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de dosage pour 7 kinases de peptide de la tyrosine Z’-LYTE™, 800 x 20 μl, 800 rxns, liquide, type de dosage pour kinase de la tyrosine, substrat à base de peptides, émission de 535 nm, excitation de 405/465 nm, marquage de méthylcoumarine, affichage de point final, enzyme cible des kinases de thréonine, technique FRET, utilisé pour les analyses et dosages pharmaceutiques, biopharmaceutiques et protéiques
Gamme de produits Z ́-LYTE
Formule Liquide
À utiliser avec (application) FRET
Comprend Peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, phospho-peptide Z’-LYTE™ Ser/Thr 11, tampon de kinase A 5X, ATP, réactif de développement B, tampon de développement
Volume d’échantillon 800 x 20°μL
Doser Dosage de kinase tyrosine
Entrée du dosage Activité biochimique spécifique à la phospho (sans anticorps)
Type de produit Kit de dosage pour 7 kinases de peptide de la tyrosine Z’-LYTE™
Quantité 800 x 20 μl
Format Plaque à 384 puits
Contenu et stockage Les kits de dosage Z´-LYTE™ Kinase contiennent tous les réactifs nécessaires à la réalisation d’écrans primaires ou secondaires. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation. La plupart des composants du kit doivent être stockés à -20°C et certains composants du kit doivent être stockés à -80°C. Consultez le certificat d’authenticité pour obtenir des instructions spécifiques sur la conservation.
Excitation / émission 405/465, 535
Marqueur ou colorant Méthylcoumarine
Nbre de réactions 800 réactions
Affichage Terminaison
Références Biochem. J. 356 pp 461-71 (2001)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source Basé sur LAT, résidus 195 à 208, centrage Y-200 (ESIDDYVNVPESGES)
Propriétés du substrat Substrat à base de peptide
Entrée cible ZAP70
Enzyme cible Tyrosine kinases
Kinases validées ZAP70