Learn More
(Z)-Nonacos-20-en-12-un, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Z)-Nonacos-20-en-12-one |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C29H56O/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-20-22-24-26-28-29(30)27-25-23-21-19-12-10-8-6-4-2/h15-16H,3-14,17-28H2,1-2H3/b16-15- |
| Poids de la formule | 420.4331 |