Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Phe-Ala-fluorométhyl cétone
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Description | Blanc à blanc cassé |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Contrôle négatif perméable aux cellules pour les inhibiteurs de caspase marqués par la FMK. Également un inhibiteur irréversible des cathépsines B, L et S |
| CAS | 105637-38-5 |
| Formule moléculaire | C21H23N2O4F |
| Poids de la formule | 386.42 |
| Synonyme | Z-FA-FMK; Z-Phe-Ala-FMK |
| Solubilité | Soluble in DMSO or DMF at 20mM |
| Type de produit | Z-Phe-Ala-fluoromethyl ketone |
| Afficher plus |