Learn More
Tocris Bioscience™ (Z)-Pugnac
Description
O-GlcNAc-β-N-acetylglucosaminidase (O-GlcNAcase) and β-hexosaminidase inhibitor (Ki values are 46 and 36 nM respectively) that increases O-GlcNAc levels ∽ 2-fold in HT29 cells. Z-linked isomer is more potent than the E isomer.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Z)-Pugnac |
| CAS | 132489-69-1 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C15H19N3O7 |
| Poids de la formule | 353.33 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 353.33 |