Learn More
(Z)-rac-Luliconazole, TRC
Code produit 30474189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474189 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474189 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL47378010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Z)-rac-Luliconazole
CAS 101529-76-4
Formule moléculaire C14H9Cl2N3S2
Quantité 10 mg
Synonyme (Z)-alpha-[4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12-
SMILES Clc1ccc(C2CS\C(=C(/C#N)\n3ccnc3)\S2)c(Cl)c1
Nom IUPAC (2Z)-2-[4-(2,4-dichlorophényl)-1,3-dithiolan-2-ylidène]-2-imidazol-1-ylacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 354.28
Poids de la formule 352.9615