Learn More
(Z)-Thiothixene, MedChemExpress
Description
(Z)-Thiothixene is an antagonist of serotonergic receptor extracted from patent US 20150141345 A1.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (Z)-Thiothixene |
| CAS | 3313-26-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H29N3O2S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 10 mg/mL (22.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=S(C1=CC(/C2=C\CCN3CCN(C)CC3)=C(SC4=C2C=CC=C4)C=C1)(N(C)C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 443.63 |
| Poids de la formule | 443.63 |
| Show More |