Learn More
(Z)-Tritriacont-24-en-16-un, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Z)-Tritriacont-24-en-16-one |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C33H64O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-33(34)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-32H2,1-2H3/b18-17- |
| Poids de la formule | 476.4957 |