Learn More
MP Biomedicals™ Inhibiteur Z-VAD(OMe) de la fluroléthylcétone
Code produit 11404906 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
3 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
3mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404906 1 mg 1mg
11414906 3 mg 3mg
11424906 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404906 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 03FK00901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00€
    403.20€ / 1mg
    Économisez 20.80€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’inhibiteur Z-VAD(OMe)-FMK synthétisé à l’aide de la technologie exclusive est perméable aux cellules et se lie de façon irréversible aux caspases activées pour bloquer l’apoptose.
Z-VAD(OMe)-FMK est un inhibiteur de caspase à large spectre irréversible et perméable aux cellules. Il a été démontré qu’il inhibe l’apoptose médiée par les Fas dans les cellules T Jurkat et l’apoptose dans les cellules THP induites par divers stimuli (notamment la cycloheximide, la thapsigargine, l’étopside et la staurosporine).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Contenu et stockage 4°C
Quantité 1 mg
Type de produit Inhibiteur de la Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Flurméthylcétone
Poids moléculaire 467,487
Forme Pleine