Learn More
Abcam Z-VAD(OMe)-FMK, inhibiteur pan-caspase, solide, 5 mg
Code produit 32119928 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119928 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32119928 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1204875mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Inhibiteur pan-caspase pur, hautement validé et pur, pour des applications de recherche.
  • Poids moléculaire : 467,5 Da
  • Forme : Solide
  • Pureté : >90 %
  • Description : Inhibiteur pan-caspase perméable aux cellules
  • Stockage : Conserver à -20 °C
  • Expédition : Ambient - Peut être expédié avec de la glace
  • Nombre de citations : 22
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20 °C.
Forme Plein
Conditions d’expédition Température ambiante
Molécule cible Caspase
Quantité 5 mg
À utiliser avec (application) Inhibition de la caspase