Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cétone de diazométhyl Z-Val-Val-Nle
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Description | Blanc à blanc cassé |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Désactive les protéinases thiol ; un inhibiteur irréversible de la cathepsine |
| CAS | 155026-49-6 |
| Formule moléculaire | C25H37N5O5 |
| Poids de la formule | 487,60g/mol |
| Synonyme | C-3890 ; Z-Val-Val-Nle-DMK |
| Type de produit | Réactif de transduction de signal |
| Forme | Poudre |