Learn More
Z,Z-Diènestrol-D6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Z,Z-Dienestrol-D6 |
| CAS | 91297-99-3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C18H12D6O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Phen-2,6-d2-ol, 4,4'-[1,2-di(ethylidene-1-d)-1,2-ethanediyl]bis-, (Z,Z)- (9CI), (Z,Z)-Dienestrol D6 (hexadiene-2,5 D2, diphenyl-2,6 D4) |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3-,18-4-/i3D,4D,9D,10D,11D,12D |
| SMILES | [2H]\C(=C(\C(=C(\[2H])/C)\c1cc([2H])c(O)c([2H])c1)/c2cc([2H])c(O)c([2H])c2)\C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.37 |
| Poids de la formule | 272.1683 |
| Afficher plus |