Learn More
Z433927330, MedChemExpress
Code produit 16477977
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477977 5 mg
16455926 100 mg
16421477 50 mg
16415268 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16477977 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY126074
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.
Z433927330 is a potent and selective inhibitor of Aquaporin-7 (AQP7), less potently inhibits AQP3 and AQPs9, with IC50s of ∼0.2 μM, ∼0.7 μM and ∼1.1 μM for mAQP7, mAQP3 and mAQP9, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Z433927330
Forme physique Solid
CAS 1005883-72-6
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H20N4O3
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 280 mg/mL (768.39 mM)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(NC(NCC2=CC=C(N3N=CC=C3)C=C2)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 364.4
Poids de la formule 364.4
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research