Learn More
LNI Swissgas ZA RACK FID 4U 30
Code produit 17802249 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
17802249 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17802249 Fournisseur LNI Swissgas Code fournisseur 6920.27.300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9285.00€
    8796.30€ / 1 pièces
    Économisez 488.70€
    5% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Générateur d'air zéro RACK 2U pour FID.
  • Générateur d'air zéro RACK 2U pour FID 30 L/min.
Spécification
Tension 100/115/220/230 V
Type Générateur de gaz pour le gaz zéro