Learn More
LNI Swissgas ZA TOTAL 15000
Code produit 17831979 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Change view
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
17831979 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17831979 Fournisseur LNI Swissgas Code fournisseur 6920.40.150
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Générateur d'air zéro pour l'élimination des hydrocarbures, du dioxyde de carbone et de l'humidité.
  • Générateur d'air zéro 15 000 cc/min élimination des HC/dioxyde de carbone/humidité.
  • Nécessite une source d'air sec et exempt d'huile.
Spécification
Tension 100/115/220/230 V
Type Générateur de gaz pour le gaz zéro