Learn More
R&D Systems™ Zacopride hydrochloride
Code produit 18095452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18095452 10 mg 10mg
18075852 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18095452 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1795/10
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Highly potent 5-HT3 antagonist; also 5-HT4 agonist
Highly potent 5-HT3 receptor antagonist (Ki = 0.38 nM) and 5-HT4 receptor agonist (Ki = 373 nM). Antiemetic and anxiolytic following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101303-98-4
Formule moléculaire C15H21Cl2N3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Zacopride hydrochloride
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 346.26
Pureté >99%
Poids moléculaire 346.252