Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zafirlukast |
| CAS | 107753-78-6 |
| Formule moléculaire | C31H33N3O6S |
| Numéro MDL | MFCD00864775 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone, soluble in dimethylformamide and pyridine, insoluble in methanol, toluene, ethyl acetate & acetonitrile |
| Clé InChI | YEEZWCHGZNKEEK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=CC(=CC=C1CC1=CN(C)C2=CC=C(NC(=O)OC3CCCC3)C=C12)C(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1C |
| Nom IUPAC | N-[3-({2-méthoxy-4-[(2-méthylbenzènesulfonyl)carbamoyl]phényl}méthyl)-1-méthyl-1H-indol-5-yl]carbamate de cyclopentyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 575.68 |
| Afficher plus |