Learn More
Zafirlukast, MedChemExpress
Description
Zafirlukast (ICI 204219) is a potent orally active leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist. Zafirlukast shows anti-asthmatic, anti-inflammatory and anti-bacterial effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zafirlukast |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 107753-78-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C31H33N3O6S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | ICI 204219 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (173.71 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |