Learn More
MedChemExpress Zalcitabine
Code produit 16433337
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16433337 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16433337 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY1739250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Zalcitabine is a potent nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor used in the treatment of HIV infection.
Spécification
Poids moléculaire 211.22 g/mol
Type de produit Reference compound
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Conditions d’expédition Room temperature
Pureté 98.0%
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (295.90 mM∣Need ultrasonic)
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
CAS 7481-89-2
Synonyme 2',3'-Dideoxycytidine∣ ddC∣ Dideoxycytidine