Learn More
R&D Systems™ Zaprinast
Code produit 30001307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001307 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001307 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0947/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.45€
    124.95€ / 25mg
    Économisez 13.50€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. GPR35 agonist
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE6, 5, 11 and 9 (IC50 values are 0.15, 0.76, 12.0 and 29.0 μM respectively). Putative GPR35 agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zaprinast
CAS 37762-06-4
Quantité 25 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C13H13N5O2
Poids de la formule 271.28
Pureté >99%
Poids moléculaire 271.28