Learn More
Zaprinast, TRC
Code produit 30457339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457339 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ1500001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zaprinast
CAS 37762-06-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13 H13 N5 O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
SMILES CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3[nH]nnc3N2
Nom IUPAC 5-(2-propoxyphényl)-1,4-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one
Poids moléculaire (g/mol) 271.27
Poids de la formule 271.1069
Pourcentage de pureté >95