Learn More
Zardaverine, MedChemExpress
Code produit 16472657
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472657 50 mg
16456568 10 mg
16409147 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16472657 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15485
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
MedChemExpress Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Zardaverine
CAS 101975-10-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H10F2N2O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (93.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OC)=C2)=NN1
Poids moléculaire (g/mol) 268.22
Poids de la formule 268.22
Pourcentage de pureté 98.16%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation