Learn More
Zardaverine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit 18015462
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18015462 10 mg 10mg
30002152 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18015462 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 1046/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
PDE3/4 inhibitor
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE3 and 4 (IC50 values are 0.5 and 0.8 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101975-10-4
Formule moléculaire C12H10F2N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 268.22
Clé InChI HJMQDJPMQIHLPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zardaverine, zardaverina, zardaverinum, zardaverine inn, zardaverinum inn-latin, unii-tq358gwh6y, zardaverina inn-spanish, 6-4-difluoromethoxy-3-methoxy-phenyl-2h-pyridazin-3-one, 6-4-difluoromethoxy-3-methoxyphenyl-3 2h-pyridazinone, tq358gwh6y
CID PubChem 5723
ChEBI CHEBI:46548
Nom IUPAC 3-[4-(difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl]-1H-pyridazin-6-one
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=NNC(=O)C=C2)OC(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Zardaverine
Quantité 10 mg
Poids de la formule 268.22
Pourcentage de pureté >98%