Learn More
ZD-4190, MedChemExpress
Code produit 16450099
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450099 10 mg
16415437 50 mg
16402298 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16450099 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00002
MedChemExpress ZD-4190 is a potent, orally available inhibitor of the vascular endothelial cell growth factor receptor 2 (VEGFR2) and of epidermal growth factor receptor (EGFR) signalling, used for the treatment of cancer.
ZD-4190 is a potent, orally available inhibitor of the vascular endothelial cell growth factor receptor 2 (VEGFR2) and of epidermal growth factor receptor (EGFR) signalling, used for the treatment of cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau ZD-4190
CAS 413599-62-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H16BrFN6O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (45.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)N=CN=C2C=C1OCCN4N=NC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 459.27
Poids de la formule 459.27
Pourcentage de pureté 99.2%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease