Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
Code produit 17806518 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 colonnes
25 colonnes
2 plaques
4 plaques
50 colonnes
5 colonnes
Volume d’échantillon (métrique):
1 000 à 4 000 μl
20 à 100 μl
300 à 800 μl
4 à 10 ml
5 à 14 μl
50 à 150 μl
500 à 2 000 μl
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
25 pièces
4 pièces
5 pièces
50 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Volume d’échantillon (métrique) unitSize
17806518 5 colonnes 500 à 2 000 μl 5 pièces
30245278 5 colonnes 4 à 10 ml 5 pièces
30245333 10 colonnes 4 à 10 ml 10 pièces
17846548 25 colonnes 5 à 14 μl 25 pièces
17953321 50 colonnes 5 à 14 μl 50 pièces
17866468 25 colonnes 50 à 150 μl 25 pièces
17912981 50 colonnes 50 à 150 μl 50 pièces
17866648 5 colonnes 300 à 800 μl 5 pièces
17986700 25 colonnes 300 à 800 μl 25 pièces
17927102 25 colonnes 500 à 2 000 μl 25 pièces
17844688 5 colonnes 1 000 à 4 000 μl 5 pièces
18705495 25 colonnes 1 000 à 4 000 μl 25 pièces
17876648 2 plaques 20 à 100 μl 2 pièces
17816518 4 plaques 20 à 100 μl 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Code produit 17806518 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A57763
Edge
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
The new and enhanced Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They provide exceptional desalting and protein recovery performance.
Thermo Scientific Zeba spin and micro spin desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchange of protein samples. They contain a proprietary size-exclusion chromatography resin with a robust bead structure that withstands centrifugal force and helps produce better flow characteristics and increased efficiency in removing low molecular weight protein contaminants from samples. The Zeba resin performs well even with significantly diluted protein samples and eliminates over 95% of contaminants without causing protein loss.
Separating macromolecules, such as proteins from small contaminants, is often done through routine methods including gel filtration chromatography and buffer exchange. These methods are commonly used during protein purification workflows to remove small contaminants like salts, excess labels, and cross-linking reagents from samples before analysis.
The new and enhanced Thermo Scientific Zeba Spin Desalting columns and plates are specifically designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They contain a proprietary and enhanced size-exclusion chromatography resin with a more robust bead structure, making them ideal for handling centrifugal force pressure. The strengthened bead structure results in better flow characteristics and increased efficiency in removing low MW protein contaminants from samples. The Zeba resin performs exceptionally well in purifying protein samples, even when they are significantly diluted. It eliminates over 95% of contaminants without causing protein loss.
Zeba desalting columns are the ideal solution for quick and straightforward desalting and buffer exchanging of protein samples. They are offered in variousformats, such as pre-dispensed spin columns (75 μL, 0.5 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL), 96-well filter plates, and chromatography cartridges. These options make it simple to handle sample volumes between 2 μL and 4 mL.
Zeba Spin Desalting 96-well Plates provide trouble-free high throughput desalting and buffer exchange for sample volumes ranging from 20 to 100 μL. They require no resin dispensing or hydration, and provide the same high protein recovery as spin columns with at least 95% removal of salts and other small molecules. One plate can process 96 small sample volumes (20 to 100 μL) in five minutes.
Features and Benefits
High-performing resin—exceptional protein recovery at lower protein concentrations
Fast and Efficient—eliminate sample dilution, fraction collection, and the need for expensive chromatography system that take time to set up and can only process one sample at a time
Easy to use—no cumbersome column preparation or equilibration
Flexible formats—available in spin columns and 96-well spin plates for a range of sample volumes (2 μL to 4 mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Spin Desalting Column
Format Spin Column
Cible de purification Buffer Exchange, Protein
Type de colonne Size-exclusion, Proprietary Resin
MWCO 40 kDa
Gamme de produits Zeba
Jetable Single-use
Quantité 5 colonnes
Volume (métrique) 5 mL
Volume d’échantillon (métrique) 500 à 2 000 μl