Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de dessalage Zeba™ Spin, seuil de rétention des molécules de 7 000
Code produit 30245403 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 colonnes
25 colonnes
2 plaques
4 plaques
50 colonnes
5 colonnes
Format:
15 ml conique, colonne de centrifugation
50 ml conique, colonne de centrifugation
Cartouche de chromatographie
Colonne de centrifugation
Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation
Plaque de filtration à 96 puits
Volume (métrique):
0,5 ml
10 ml
1 ml
20 ml
2 ml
5 ml
5 ml
75 μlitres
96 puits
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
25 pièces
4 pièces
5 pièces
50 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Volume (métrique) unitSize
30245403 5 colonnes Colonne de centrifugation 20 ml 5 pièces
10290384 25 colonnes Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation 75 μlitres 25 pièces
10678294 50 colonnes Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation 75 μlitres 50 pièces
30245279 10 colonnes Colonne de centrifugation 20 ml 10 pièces
10627354 25 colonnes 15 ml conique, colonne de centrifugation 2 ml 25 pièces
10657514 5 colonnes 15 ml conique, colonne de centrifugation 5 ml 5 pièces
10280584 25 colonnes 15 ml conique, colonne de centrifugation 5 ml 25 pièces
10667514 5 colonnes 50 ml conique, colonne de centrifugation 10 ml 5 pièces
10435725 25 colonnes 50 ml conique, colonne de centrifugation 10 ml 25 pièces
10415545 5 colonnes 15 ml conique, colonne de centrifugation 2 ml 5 pièces
10341164 25 colonnes Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation 0,5 ml 25 pièces
10056033 50 colonnes Microcentrifugeuse, colonne de centrifugation 0,5 ml 50 pièces
11844161 5 colonnes Cartouche de chromatographie 1 ml 5 pièces
11854161 5 colonnes Cartouche de chromatographie 5 ml 5 pièces
10667524 2 plaques Plaque de filtration à 96 puits 96 puits 2 pièces
10698674 4 plaques Plaque de filtration à 96 puits 96 puits 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Code produit 30245403 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A40002469
Edge
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Effectuez une récupération de protéines à haut débit (seuil de rétention des molécules de 7 000) et un dessalage d’échantillons pour la spectrométrie de masse, la HPLC, l’électrophorèse capillaire, l’analyse de métabolites et le développement de dosages grâce aux colonnes, plaques et cartouches de chromatographie de dessalage Thermo Scientific Pierce Zeba prêtes à l’emploi.
Perform high-throughput protein recovery and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges. Rapidly desalt protein and biological samples for manual or automated liquid chromatography (LC) with ≥95% retention of salts and other small molecular contaminants (<1,000 Da).
Zeba Spin Desalting columns, plates, and chromatography cartridge fittings are convenient, ready-to-use devices compatible with major automated liquid-chromatography systems or for manual syringe processing. The polypropylene columns have a 7K MWCO and contain a proprietary high-performance size-exclusion chromatography resin (Zeba High-Performance Resin) that offers excellent protein desalting and recovery in a centrifuge format. When using Zeba Spin Desalting Columns, even very dilute (25 μg/mL) protein samples can be successfully processed to obtain greater than 95% retention (removal) of salts and other small molecules (<1000 MW), and good recovery of proteins and other macromolecules (>7000 MW).
Similarly, Zeba Desalting plates (7K MWCO) are polypropylene devices that contain Zeba High-Performance Resin and provide excellent protein desalting performance, with high recovery of proteins >7000 Da in a centrifuge format for small sample volumes. The plates enable fast, consistent, well-to-well and plate-to-plate reproducibility for small-scale, high-throughput separations. Zeba 96-well spin desalting plates require no resin dispensing or hydration and provide the same high protein recovery as spin columns with at least 95% removal of salts and other small molecules. One plate can process 96 small sample volumes (20 to 100 μL) in just five minutes, offering rapid and exceptional protein desalting.
The Zeba Desalting Chromatography Cartridges contain Zeba High-Performance Resin for desalting or buffer exchange applications. This resin is ideal for removing low molecular weight compounds including salts, fluorescent dyes, biotin, and other small labeling reagents. Protein samples can be processed with unsurpassed protein recovery and 95% retention of salts and other small molecular contaminants (<1,000 Da). Zeba Desalting cartridges provide fast, easy, and reproducible chromatographic separations and can be regenerated for multiple uses.
Benefits of Zeba Spin Desalting columns, plates, and cartridges include:
  • High recovery—low-binding resin maximizes protein recovery
  • Fast—no fraction screening or waiting for protein to emerge by gravity flow
  • Economical—great performance at lower cost than other commercially available cartridges
  • Easy-to-use—no cumbersome column preparation or equilibration
  • Flexible—available in spin columns, filter spin plates and cartridges for a range of needs
Available formats
  • Spin columns—75 μL, 0.5 mL (microcentrifuge), 2 mL, 5 mL, 10 mL columns
  • 96-well spin plates—pre-dispensed 96-well filter plates, compatible with centrifugation for manual or automated purification
  • Chromatography cartridges—compatible with automated liquid chromatography systems and with syringe processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Zeba™ Spin Desalting Columns, 7K MWCO, 5 Columns
Formule 20 mL Zeba Desalting Resin Bed
Type de produit Spin Desalting Columns
À utiliser avec (équipement) Standard Table-top Centrifuge
À utiliser avec (application) Small molecule removal and buffer exchange
Contenu et stockage Store at 4°C
Format Colonne de centrifugation
Cible de purification Buffer Exchange, Protein
Type de colonne Size-exclusion, Proprietary Resin
MWCO 7,0 kDa
Gamme de produits Zeba
Jetable Single-use
Quantité 5 colonnes
Volume (métrique) 20 ml
Volume d’échantillon (métrique) 4 to 10 mL