Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ Click-On Connector Set
Code produit 31748511 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Brass
Stainless Steel
Diamètre (métrique) interne:
3.2 mm
6.1 mm
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (métrique) interne Conditionnement
31748511 Stainless Steel 6.1 mm 2 pièces
31745495 Brass 3.2 mm 2 pièces
31743976 Brass 6.1 mm 2 pièces
31745862 Stainless Steel 3.2 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31748511 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur AG64160
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Brand: Zebron Gas Management
  • Product Type: Click-On Connector Set
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 6.1 mm
À utiliser avec (équipement) Click-On Inline Filter
Matériau Stainless Steel
Technique Gas Chromatography
Type Double-ended Connector