Description
- Attach a new filter in under 10 seconds
- Optional electronic indicator display
- Stainless steel to withstand high pressures
- Secure wall-mounting using clamps
Spécification
Spécification
| Type de cartouche | Moisture, Oxygen, Hydrocarbon |
| À utiliser avec (équipement) | Click-On Inline Filter |
| Changement d’indicateur | Moisture: Yellow to Clear; Oxygen: Green to Gray |
| Technique | Gas Chromatography |
| Type | Indicating Triple Filter - Moisture, Oxygen, Hydrocarbons - He Preconditioned for GC/MS |