Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ High-Flow Connecting Unit for LC-MS (Hydrocarbon/Moisture)
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Product Type: Connecting Unit
- Format: 2-Position
- For Use With: Gas Management Filters
- Dectector Type: LC-MSD (Hydrocarbon/Moisture)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Click-On Inline Filter |
| Technique | Gas Chromatography |
| Type | Double-ended Connector |