Learn More
Phenomenex™ Zebron™ Multi-Residue GC Column Kit, 0.53 mm ID, Includes: 2 Diff. Columns, Guard Column with γ-Splitter
Code produit 31743202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
31743202 2 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31743202 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur KG08239
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
GC columns that deliver low bleed, excellent retention, and long column life for precise, reproducible results.
  • Guard Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie None
Longueur (métrique) 2 m
Matériau de remplissage Fused Silica
Type d’USP None
Phase stationnaire Proprietary
Type GC Column
Diamètre (métrique) interne 0.53 mm