Learn More
Phenomenex™ Zebron™ Z-Guard Guard Column Kit, GC Capillary Column 5 m x 0.25 mm
Code produit 31748201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
31748201 5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31748201 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur 7AGG00000GZK
Expédition estimée: 20-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
GC columns that deliver low bleed, excellent retention, and long column life for precise, reproducible results.
  • Guard Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie None
Longueur (métrique) 5 m
Matériau de remplissage Fused Silica
Type d’USP None
Phase stationnaire Proprietary
Type GC Column
Diamètre (métrique) interne 0.25 mm