Learn More
Phenomenex™ Zebron™ ZB-1HT, colonne capillaire GC 30 m x 0,25 mm x 0,1 μm
Tous les produits Phenomenex ProduitsDescription
- Colonne capillaire
Spécification
Spécification
| Granulométrie | Aucun |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Matériau de remplissage | Silice fondue |
| Type d’USP | G27, G36, G41 |
| Phase stationnaire | Système d’exploitation propriétaire |
| Type | Colonne GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0.25 mm |