Learn More
Phenomenex™ Zebron™ ZB-624, colonne capillaire GC 30 m x 0,25 mm x 1,40 μm
Code produit 31744157 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
31744157 30 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31744157 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur 7HGG00527
Réalisez jusqu’à 50 % d’économies sur les produits Phenomenex.
Utilisez le code promo 27955
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-11-2026
Des colonnes GC qui offrent un faible saignement, une excellente rétention et une longue durée de vie pour des résultats précis et reproductibles.
  • Colonne capillaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie Aucun
Épaisseur du film 1,4 μm
Longueur (métrique) 30 m
Matériau de remplissage Silice fondue
Type d’USP G43
Phase stationnaire Système d’exploitation propriétaire
Type Colonne GC
Diamètre (métrique) interne 0.25 mm